주요 문서
W283823
Sigma-Aldrich
Patchouli oil
Certified organic (NOP)
동의어(들):
Pogostemon cablin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2838
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
생물학적 소스
Pogostemon cablin (Blanco) Benth
Grade
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
earthy
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Certified organic by MOSA
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)