주요 문서
W280801
Sigma-Aldrich
Octyl isobutyrate
≥98%, FCC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCO2(CH2)7CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
200.32
FEMA Number:
2808
EC Number:
유럽평의회 번호:
593
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.473
생물학적 소스
synthetic
Grade
Kosher
규정 준수
FCC
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
creamy; green; woody; earthy; soapy
SMILES string
CCCCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H24O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-12(13)11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3
InChI key
PQCYCHFQWMNQRJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
206.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
97.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)