주요 문서
W280712
Sigma-Aldrich
Octyl butyrate
natural (US), ≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
200.32
FEMA Number:
2807
EC Number:
유럽평의회 번호:
272c
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.046
Grade
Kosher
natural (US)
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; musty; orange; citrus; fruity
SMILES string
CCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-11-14-12(13)10-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)