문서
W280320
Sigma-Aldrich
3-Octanone
natural (US), ≥97%, FG
동의어(들):
Ethyl amyl ketone, Ethyl pentyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4COC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
128.21
FEMA Number:
2803
Beilstein:
1700021
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
플래비스(Flavis) 번호:
7.062
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Kosher
natural (US)
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
density
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
butter; herbaceous; spicy
SMILES string
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup