문서
W278300
Sigma-Aldrich
1,3-Nonanediol acetate, mixed esters
≥80%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH2CH(OR)CH2CH2OR, R = H or -COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
202.29
FEMA Number:
2783
EC Number:
유럽평의회 번호:
2075
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.225
생물학적 소스
synthetic
분석
≥80%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
SMILES string
CCCCCCC(O)CCO.CCCCCCC(CCOC(C)=O)OC(C)=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable