주요 문서
W274100
Sigma-Aldrich
Methyl 3-phenylpropionate
≥99%
동의어(들):
Methyl hydrocinnamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH2CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
FEMA Number:
2741
EC Number:
유럽평의회 번호:
427
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.746
Grade
Kosher
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
91-92 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCc1ccccc1
생화학적/생리학적 작용
Taste at 5 ppm
기타 정보
Natural occurrence: Tabasco peppers.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 31, 53-53 (2006)