주요 문서
W268909
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl propionate
>98%, FG
동의어(들):
styralyl propionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
FEMA Number:
2689
EC Number:
유럽평의회 번호:
425
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.144
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
>98%
refractive index
n20/D 1.4905
bp
91-92 °C/5 mmHg
density
1.007 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; floral; sweet
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-11(12)13-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
InChI key
WCIQNYOXLZQQMU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)