생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; sage; sweet
SMILES string
CC(C)CC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C15H26O2/c1-7-15(6,10-8-9-12(2)3)17-14(16)11-13(4)5/h7,9,13H,1,8,10-11H2,2-6H3
InChI key
WCDGWAIZRYMVOW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter