Key Documents
W263117
Sigma-Aldrich
Lime oil
expressed, Mexico or Tahiti origin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2631
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
생물학적 소스
Citrus aurantifolia
Grade
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 172.230
광학 활성
[α]20/D +37.5°, neat
기원
Mexico or Tahiti origin
refractive index
n20/D 1.474-1.477 (lit.)
n20/D 1.476 (lit.)
bp
176 °C
density
0.861 g/mL at 25 °C
0.876 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
lime
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Extraction method: cold pressed
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
120.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48.9 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)