주요 문서
W259200
Sigma-Aldrich
Immortelle absolute
natural
동의어(들):
Helichrysum oil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2592
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
생물학적 소스
Helichrysum angustifolium
Grade
Kosher
natural
규정 준수
FDA 21 CFR 182.20
refractive index
n20/D 1.479
density
0.894 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
spicy; woody
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)