주요 문서
W251100
Sigma-Aldrich
Geranyl benzoate
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H22O2
CAS Number:
Molecular Weight:
258.36
FEMA Number:
2511
EC Number:
유럽평의회 번호:
639
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.767
분석
≥95%
재고 정보
available only in EU
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)