추천 제품
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
vapor pressure
7.5 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
131-133 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; fruity; pineapple; sweet
SMILES string
CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
80.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
27 °C - closed cup