주요 문서
W242500
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyl acetate
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2CH2CH(C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
FEMA Number:
2425
EC Number:
유럽평의회 번호:
215
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.025
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
banana; oily; ethereal; earthy; citrus; peach; sweet
생물학적 소스:
synthetic
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
규정 준수
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.41 (lit.)
bp
160 °C/740 mmHg (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
banana; oily; ethereal; earthy; citrus; peach; sweet
SMILES string
CCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(5-2)6-10-7(3)9/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI key
HQLKZWRSOHTERR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Taste at 10 ppm
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)