문서
W235900
Sigma-Aldrich
Davana oil
natural, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2359
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Artemisia pallens
Grade
FG
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
형태
liquid
구성
Limonene, 0.5%
refractive index
n20/D 1.488
density
0.958 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; sweet
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
410.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
210 °C - closed cup