주요 문서
W230103
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamyl propionate
≥97%, FG
동의어(들):
(2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl propionate, (E)-Cinnamyl propionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CO2CH2CH=CHC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
FEMA Number:
2301
유럽평의회 번호:
414
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.133
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
bp
289 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
balsam; spicy; fruity
SMILES string
[H]\C(COC(=O)CC)=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-12(13)14-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-9H,2,10H2,1H3/b9-6+
InChI key
KGDJMNKPBUNHGY-RMKNXTFCSA-N
일반 설명
trans-Cinnamyl propionate is a flavor compound that occurs naturally in cinnamon.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
On the natural occurrence of certain flavour compounds
Hauser A & Maurer B
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 184(6), 500-502 (1987)