주요 문서
W220701
Sigma-Aldrich
Butyl levulinate
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2CH2CO2(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
FEMA Number:
2207
EC Number:
유럽평의회 번호:
374
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.436
생물학적 소스
synthetic
규정 준수
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
106-108 °C/5.5 mmHg (lit.)
density
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
fruity
SMILES string
CCCCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-7-12-9(11)6-5-8(2)10/h3-7H2,1-2H3
InChI key
ISBWNEKJSSLXOD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)