주요 문서
W218006
Sigma-Aldrich
Isobutyl angelate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.22
FEMA Number:
2180
EC Number:
유럽평의회 번호:
247
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.408
재고 정보
available only in EU
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C(\C)C(=O)OCC(C)C
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)