문서
W216518
Sigma-Aldrich
(−)-Bornyl isovalerate
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
238.37
FEMA Number:
2165
EC Number:
유럽평의회 번호:
451
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.456
생물학적 소스
synthetic
분석
≥97%
광학 활성
[α]20/D −32.5°, neat
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
255-260 °C (lit.)
density
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
camphoraceous
SMILES string
CC(C)CC(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-10(2)8-13(16)17-12-9-11-6-7-15(12,5)14(11,3)4/h10-12H,6-9H2,1-5H3
InChI key
MPYYVGIJHREDBO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves