문서
W215600
Sigma-Aldrich
Bois de rose
동의어(들):
Rosewood oil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2156
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
생물학적 소스
Aniba rosaeodora Ducke
synthetic
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
200-206 °C (lit.)
density
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
floral; woody; sweet
제조 메모
Extraction method: steam distillation
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87.78 °C - closed cup