문서
W207918
Sigma-Aldrich
N-Amyl octanoate
≥98%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6CO2(CH2)4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
214.34
FEMA Number:
2079
EC Number:
유럽평의회 번호:
393
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.112
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.4270 (lit.)
bp
260 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
floral; sweet; wine-like
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-7-8-9-11-13(14)15-12-10-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
GJWGZSBNFSBUPX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup