문서
W207500
Sigma-Aldrich
Isoamyl hexanoate, mixture of isomers
FCC
동의어(들):
Isoamyl caproate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H22O2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.29
FEMA Number:
2075
유럽평의회 번호:
320
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.070
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
98%
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; green; fruity; pineapple; sweet
SMILES string
CCCCCC(=O)OCCC(C)C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup