주요 문서
W207101
Sigma-Aldrich
Isoamyl 3-(2-furan)propionate
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18O3
CAS Number:
Molecular Weight:
210.27
FEMA Number:
2071
EC Number:
유럽평의회 번호:
2092
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.023
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
규정 준수
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCOC(=O)CCc1ccco1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)