주요 문서
W206806
Sigma-Aldrich
Amyl formate
≥95%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCO2(CH2)4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
FEMA Number:
2068
EC Number:
유럽평의회 번호:
497
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.159
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
ethereal; earthy; fruity
SMILES string
[H]C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
82.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
28 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)