주요 문서
W206202
Sigma-Aldrich
α-Amylcinnamaldehyde dimethyl acetal
≥97%, mixture of isomers
동의어(들):
α-Pentylcinnamaldehyde dimethyl acetal, [2-(Dimethoxymethyl)-1-hepten-1-yl]benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
248.36
FEMA Number:
2062
EC Number:
유럽평의회 번호:
47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
6.013
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC\C(=C/c1ccccc1)C(OC)OC
InChI
1S/C16H24O2/c1-4-5-7-12-15(16(17-2)18-3)13-14-10-8-6-9-11-14/h6,8-11,13,16H,4-5,7,12H2,1-3H3/b15-13+
InChI key
QCHZKUPVENJLAW-FYWRMAATSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Packaged in glass bottles
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)