주요 문서
W205907
Sigma-Aldrich
Amyl butyrate
≥99%
동의어(들):
Pentylbutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
FEMA Number:
2059
유럽평의회 번호:
270c
MDL number:
플래비스(Flavis) 번호:
9.044
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.41 (lit.)
bp
184-188 °C (lit.)
density
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-8-11-9(10)7-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
CFNJLPHOBMVMNS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Banana, pineapple, cherry, sweet
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)