주요 문서
W204307
Sigma-Aldrich
Allyl tiglate
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
FEMA Number:
2043
EC Number:
유럽평의회 번호:
2183
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.493
생물학적 소스
synthetic
규정 준수
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
berry; green; jam
SMILES string
C\C=C(/C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H12O2/c1-4-6-10-8(9)7(3)5-2/h4-5H,1,6H2,2-3H3/b7-5+
InChI key
ODOZNBUSHKFCSH-FNORWQNLSA-N
포장
Packaged in glass bottles
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jenelle L Wallace et al.
Neuron, 96(4), 883-896 (2017-10-24)
New neurons appear only in a few regions of the adult mammalian brain and become integrated into existing circuits. Little is known about the functional development of individual neurons in vivo. We examined the functional life history of adult-born granule cells