주요 문서
TEM-LC400NI
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Nickel Grids
size 400 mesh, size 50 nm , hole size, box of 5 ×
동의어(들):
Lacey/Carbon Support Film, 400 Mesh, Nickel, 5pk
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
포장
box of 5 ×
크기
400 mesh
50 nm , hole size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Lacey carbon film supported TEM grids. This carbon coating consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)