문서
TEM-CF400-AU-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Extra Thick, size 400 mesh, box of 50
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
box of 50
크기
400 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 400 mesh.