T89400
Tropine hydrate
≥98%
동의어(들):
2,3-Dihydro-3α-hydroxy-8-methylnortropidine, 3-Tropanol, N-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15NO · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
141.21 (anhydrous basis)
Beilstein:
80188
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
≥98%
bp
233 °C (lit.)
mp
50-60 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H][C@]12CC[C@]([H])(C[C@H](O)C1)N2C
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable