주요 문서
T89109
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trivinylcyclohexane, mixture of isomers
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H9(CH=CH2)3
CAS Number:
Molecular Weight:
162.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
85-88 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC1CCC(C=C)C(C1)C=C
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-8-11(5-2)12(6-3)9-10/h4-6,10-12H,1-3,7-9H2
InChI key
KTRQRAQRHBLCSQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
156.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
69 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)