주요 문서
T6903
Sigma-Aldrich
Tetrachlorocatechol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6Cl4-1,2-(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
247.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
InChI key
RRBMVWQICIXSEO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)