주요 문서
T43702
Sigma-Aldrich
Triacetin
99%
동의어(들):
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
218.20
Beilstein:
1792353
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
vapor density
7.52 (vs air)
분석
99%
autoignition temp.
809 °F
expl. lim.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
refractive index
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
298.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
148 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)