Key Documents
T40207
Sigma-Aldrich
o-Tolylhydrazine hydrochloride hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4NHNH2·HCl·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
158.63 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
mp
187-190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.Cl.Cc1ccccc1NN
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)