문서
T341347
(3R-CIS)-(-)-2,3-DIHYDRO-7A-METHYL-3-PHENYLPYRROLO[2,1-B]OXAZOL-5(7AH)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
215.25
MDL number:
기타 정보