문서
T341045
3,3,4,4,5,6,6,6-OCTAFLUORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)HEXYL METHACRYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H9F11O2
CAS Number:
Molecular Weight:
382.17
MDL number:
기타 정보