문서
T328529
N'-[1-(1-NAPHTHYL)ETHYLIDENE]-2-(2-NITROPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H17N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
363.376
MDL number:
기타 정보