문서
T328405
2-(4-METHOXYPHENOXY)-N'-[1-(4-NITROPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H17N3O5
CAS Number:
Molecular Weight:
343.342
MDL number:
기타 정보