문서
T324604
3-CHLORO-4-(TRIFLUOROMETHYL)-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[C]PYRIDAZINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H7Cl2F3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
259.06
MDL number:
기타 정보