문서
T320072
2-OXO-2-[(1-PHENYLETHYL)AMINO]ETHYL 4-MORPHOLINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H20N2O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
324.47
MDL number:
기타 정보