문서
T320005
2-[(6-METHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)AMINO]-2-OXOETHYL 4-PHENYL-1-PIPERAZINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H22N4O2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
458.63
MDL number:
기타 정보