주요 문서
T31658
Sigma-Aldrich
Thionicotinamide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
138.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
98%
mp
190-191 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(=S)c1cccnc1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)