문서
T314749
4-BROMO-1,5-DIMETHYL-3-[(4-METHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)CARBONYL]-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H11BrN4O
CAS Number:
Molecular Weight:
283.13
MDL number:
기타 정보