문서
T307149
4-AMINO-5-(2-CHLOROPHENYL)-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-DIHYDROXY-5-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROFURAN-2-YL)PYRIMIDINE-2(1H)-THIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H16ClN3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
369.829
MDL number:
기타 정보