문서
T298840
3,9,9-TRIMETHYL-4-OXO-3-AZA-9-AZONIABICYCLO[4.2.1]NONANE IODIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H19IN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
310.18
MDL number:
기타 정보