문서
T296481
(3AS,6S,6AS)-6-((S)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLAN-4-YL)-2,2-DIMETHYLDIHYDROFURO[3,4-D][1,3]DIOXOL-4(3AH)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H18O6
CAS Number:
Molecular Weight:
258.274
MDL number:
기타 정보