Key Documents
T289620
(4R)-3-((2S,3S,7S)-7-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-3-HYDROXY-2-METHYLNONANOYL)-4-ISOPROPYL-1,3-OXAZOLIDIN-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H43NO5Si
CAS Number:
Molecular Weight:
429.678
MDL number:
기타 정보