문서
T279048
BENZYL (3R,5S,6R)-3-[4-(BENZYLOXY)BENZYL]-2-OXO-5,6-DIPHENYL-4-MORPHOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C38H33NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
583.69
MDL number:
기타 정보