문서
T272205
(4AR,7R,8R,8AS)-8-HYDROXY-2,2,7-TRIMETHYLTETRAHYDROPYRANO[3,2-D][1,3]DIOXIN-6(7H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H26O2
Molecular Weight:
298.429
MDL number:
기타 정보