문서
T262374
METHYL (5R)-5-O-[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]-2,3-DIDEOXY-3-METHYL-2-METHYLENE-5-C-PHENYL-D-THREO-PENTONATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H32O4Si
CAS Number:
Molecular Weight:
364.562
MDL number:
기타 정보