Key Documents
T244120
1-BROMO-5-(METHOXYMETHOXY)-3,3-DIMETHYL-1-CYCLOPENTENE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H15BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
235.123
MDL number:
기타 정보